분석
97%
refractive index
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI key
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)