분석
97%
refractive index
n20/D 1.4490 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
InChI key
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C