주요 문서
632813
Sigma-Aldrich
3-Aminothiophene-2-carboxamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
120-124 °C (lit.)
작용기
amide
SMILES string
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
InChI key
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)