분석
97%
형태
solid
mp
52-57 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
Cn1cncc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-4-6-2-5(7)3-8/h2-4H,1H3
InChI key
BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves