문서
640468
Sigma-Aldrich
4′-(4-Bromophenyl)acetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
275.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO/c1-10(16)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-14(15)9-7-13/h2-9H,1H3
InChI key
UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable