주요 문서
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
95%
동의어(들):
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
239-243 °C
SMILES string
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
InChI key
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)