주요 문서
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile
85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13N3
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
85%
refractive index
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
InChI key
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)