주요 문서
646253
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7)
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Triolein-1,2,3,7,8,9,10-13C7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C21C36H104O6
Molecular Weight:
906.28
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+24
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC[13CH2]CC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i16+1,17+1,18+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-LKNQKLGGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)