주요 문서
648302
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-15N2
95 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
L-Tryptophan-15N2, α−N−Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H2215N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
428.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
95 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+2
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-VMIVXPHWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)