주요 문서
718696
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-13C11, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C11C20H3015N2O6
Molecular Weight:
539.49
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
형태
powder
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
질량 이동
M+13
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1[13cH][13c]([13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13c]5[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1/i8+1,9+1,10+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1,26+1,27+1,28+1,32+1,33+1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-FVSPUPDKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)