Quality Level
교차
2 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
라벨링 범위
2.5-3.5 mmol/g O loading
입자 크기
100-200 mesh
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
애플리케이션
Scavenges hydrazines and pimary amines.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Synlett, 07, 983-986 (2003)