주요 문서
650765
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
99%
동의어(들):
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
206.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
132-136 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI key
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)