분석
97%
refractive index
n20/D 1.5715 (lit.)
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChI key
YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)