주요 문서
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
동의어(들):
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
refractive index
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
density
1.306 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)