주요 문서
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
동의어(들):
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8BrF3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.487
density
1.499 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
InChI key
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)