주요 문서
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
동의어(들):
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrF3O
CAS Number:
Molecular Weight:
267.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
46-56 °C
작용기
bromo
fluoro
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI key
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN6(5777)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)