주요 문서
655007
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C18O
CAS Number:
Molecular Weight:
31.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Heart
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)