About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H39N3
CAS Number:
Molecular Weight:
621.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
184-188 °C
SMILES string
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
InChI key
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.