932442
4,4′-Bis(carbazol-9-yl)biphenyl
≥99% (HPLC)
동의어(들):
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
설명
µh ≈ 2.0 x 10-3cm2V-1S-1
분석
≥99% (HPLC)
손실
0.5% TGA, >320 ºC (weight loss)
mp
281-285 °C
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
형광
λex 369 nm in THF
오비탈 에너지
HOMO 6.0 eV
LUMO 2.9 eV
λ
in THF
UV 흡수
λ: 292 nm±5 nm Amax
λ: 318 nm±5 nm Amax
SMILES string
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
InChI key
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.