주요 문서
663824
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.520
bp
115-125 °C/0.3 mmHg
density
1.144 g/mL at 25 °C
작용기
ester
nitrile
phenyl
SMILES string
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
InChI key
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)