분석
≥95.0%
양식
solid
mp
155-163 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
InChI key
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
애플리케이션
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)