주요 문서
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
동의어(들):
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
불순물
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
작용기
bromo
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)