Key Documents
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
동의어(들):
1,3-Diphenylpropargyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.618
density
1.099 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChI key
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)