분석
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.426
density
0.909 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI key
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.1 °F
Flash Point (°C)
61.7 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객