주요 문서
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
동의어(들):
Diisopropyl phosphorochloridate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14ClO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
200.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (T)
97%
refractive index
n20/D 1.417
SMILES string
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)