672297
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamine
≥99.0%
동의어(들):
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene-2,2′--diamine, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
InChI key
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.