주요 문서
672858
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
97%
동의어(들):
4-Ethynyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
186.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4554
density
1.215 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
InChI key
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F
Flash Point (°C)
40 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1