주요 문서
676144
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-3-13C solution
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
동의어(들):
D-Lactic -3-13C acid sodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH(OH)CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
113.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
설명
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
동위원소 순도
99 atom % 13C
농도
45-55% in H2O
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)