주요 문서
917087
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC2H5NaO3
Molecular Weight:
113.05
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
양식
solution
농도
45-55 % (w/w) in H2O
질량 이동
M+1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)