주요 문서
693987
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-2-d sodium salt, L-Lactic acid-2-d sodium salt, Sarcolactic acid-2-d sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CD(OH)COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[2H][C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D;
InChI key
NGSFWBMYFKHRBD-QEKRQAICSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)