주요 문서
676500
Sigma-Aldrich
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
동의어(들):
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H60Ru4Cl4
CAS Number:
Molecular Weight:
1087.00
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
276-278 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
InChI key
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)