주요 문서
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
동의어(들):
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36Cl4Ru2
CAS Number:
Molecular Weight:
668.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)