683191
Chiralyst P280
Umicore, 95%
동의어(들):
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
[Ru(COD)Cl2]n
CAS Number:
Molecular Weight:
280.16 (as monomer)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.