주요 문서
678759
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H3F3IN
CAS Number:
Molecular Weight:
297.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
50-55 °C
작용기
fluoro
iodo
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI key
RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)