주요 문서
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
154-158 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI key
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)