Key Documents
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
동의어(들):
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
222.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
SMILES string
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChI key
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)