주요 문서
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
동의어(들):
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2HF3O · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
116.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
양식
liquid
농도
~75% in H2O
refractive index
n20/D 1.340
bp
104-106 °C (lit.)
density
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
InChI key
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-9.4 °F
Flash Point (°C)
-23.0 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)