주요 문서
685119
Sigma-Aldrich
Deoxycholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-24-13C, 7-Deoxycholic acid-24-13C, Desoxycholic acid-24-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC23H40O4
CAS Number:
Molecular Weight:
393.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)