주요 문서
686182
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
248.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
142-146 °C
작용기
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-12-14-11-18(15-9-5-2-6-10-15)17-16(14)13-7-3-1-4-8-13/h1-12H
InChI key
LZGBMIZREYTWRI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)