주요 문서
687065
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
97%
동의어(들):
5-(4-Fluorophenyl)-3H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
124-129 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI key
QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)