About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
139-143 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI key
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.