문서
687340
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15F2NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
251.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]22/D -69.0° in chloroform
mp
120-124 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
InChI key
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
애플리케이션
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chiba J, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)