주요 문서
687820
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H3N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>360 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)