분석
≥90% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.512
작용기
bromo
ketone
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable