주요 문서
694304
Sigma-Aldrich
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
Benzoic-1-13C acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6H7NO
Molecular Weight:
122.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
125-128 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)