주요 문서
717932
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H19O
Molecular Weight:
185.32
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
97% (CP)
형태
liquid
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
InChI key
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)