주요 문서
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D3H17O
CAS Number:
Molecular Weight:
171.29
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
162-163 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
InChI key
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)