주요 문서
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-aminocyclohexanone
97%
동의어(들):
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, Benzyl 4-oxocyclohexylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
80-84 °C
작용기
amine
ketone
phenyl
SMILES string
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
InChI key
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)