주요 문서
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D18N2O6S2
Molecular Weight:
320.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
>300 °C
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
InChI key
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)