주요 문서
724238
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetyl chloride
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CH2COCl
Molecular Weight:
159.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)